3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962475-1G OR962475-5G
APOSOR962475-1GEA 249 EUR
APOSOR962475-1G APOSOR962475-5G
3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00127341
CAS nummer: 38858-95-6