Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962496-1G OR962496-5G
APOSOR962496-1GEA 184 EUR
APOSOR962496-1G APOSOR962496-5G
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether 96%
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234344
CAS nummer: 26883-29-4