2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(4-Cl-Phenyl)-Gly-OH, 2-((4-Chlorophenyl)amino)acetic acid
OR962513-1G OR962513-5G
APOSOR962513-1GEA 205 EUR
APOSOR962513-1G APOSOR962513-5G
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462901
CAS nummer: 5465-90-7