4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962538-1G OR962538-5G
APOSOR962538-1GEA 203 EUR
APOSOR962538-1G APOSOR962538-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile 96%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163.173 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00832129
CAS nummer: 57928-96-8