N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962553-1G OR962553-5G
APOSOR962553-1GEA 184 EUR
APOSOR962553-1G APOSOR962553-5G
N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-4-nitrobenzamide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194.187 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01211872
CAS nummer: 50445-50-6