5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962602-1G OR962602-5G
APOSOR962602-1GEA 169 EUR
APOSOR962602-1G APOSOR962602-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03011381
CAS nummer: 3757-53-7