4-(Boc-amino)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962629-1G OR962629-5G
APOSOR962629-1GEA 21.7 EUR
APOSOR962629-1G APOSOR962629-5G
4-(Boc-amino)benzyl alcohol 97%
4-(Boc-amino)benzyl alcohol
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974271
CAS nummer: 144072-29-7