3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962645-1G OR962645-250MG
APOSOR962645-1GEA 366 EUR
APOSOR962645-1G APOSOR962645-250MG
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203193
CAS nummer: 25781-99-1