3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962686-1G OR962686-5G
APOSOR962686-1GEA 184 EUR
APOSOR962686-1G APOSOR962686-5G
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.243 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772826
CAS nummer: 859850-72-9