2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR962698-1G OR962698-5G
APOSOR962698-1GEA 0 EUR
APOSOR962698-1G APOSOR962698-5G
2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected 97%
2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443684
CAS nummer: 120157-97-3