2-(Isopropylthio)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962705-10G OR962705-1G OR962705-5G
APOSOR962705-10GEA 163 EUR
APOSOR962705-10G APOSOR962705-1G APOSOR962705-5G
2-(Isopropylthio)aniline 95%
2-(Isopropylthio)aniline
Formule: C₉H₁₃NS
MW: 167.271 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691961
CAS nummer: 6397-33-7