DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962733-1G OR962733-5G
APOSOR962733-1GEA 60 EUR
APOSOR962733-1G APOSOR962733-5G
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol
Formule: C₉H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09031504
CAS nummer: 146514-31-0