2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR962734-1G OR962734-5G
APOSOR962734-1GEA 77.5 EUR
APOSOR962734-1G APOSOR962734-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09035985
CAS nummer: 78648-27-8