3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962735-1G OR962735-250MG
APOSOR962735-1GEA 285 EUR
APOSOR962735-1G APOSOR962735-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09036534
CAS nummer: 152808-60-1