2-(2-Hydroxyethoxy)-benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962753-1G OR962753-5G
APOSOR962753-1GEA 213 EUR
APOSOR962753-1G APOSOR962753-5G
2-(2-Hydroxyethoxy)-benzonitrile 98%
2-(2-Hydroxyethoxy)-benzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163.173 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743449
CAS nummer: 313655-45-7