2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962756-10G OR962756-1G OR962756-5G
APOSOR962756-10GEA 596 EUR
APOSOR962756-10G APOSOR962756-1G APOSOR962756-5G
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09750426
CAS nummer: 17106-13-7