4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962771-1G OR962771-5G
APOSOR962771-1GEA 257 EUR
APOSOR962771-1G APOSOR962771-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907643
CAS nummer: 80407-66-5