2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962786-1G OR962786-250MG OR962786-5G
APOSOR962786-1GEA 152 EUR
APOSOR962786-1G APOSOR962786-250MG APOSOR962786-5G
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09930082
CAS nummer: 95832-60-3