2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962789-1G OR962789-5G
APOSOR962789-1GEA 64.3 EUR
APOSOR962789-1G APOSOR962789-5G
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
2-(Ethylsulphonyl)aniline
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09945923
CAS nummer: 31596-87-9