tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR962795-1G OR962795-5G
APOSOR962795-1GEA 156 EUR
APOSOR962795-1G APOSOR962795-5G
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate
Formule: C₈H₁₆INO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09951819
CAS nummer: 167479-01-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable