tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR962835-1G OR962835-5G
APOSOR962835-1GEA 199 EUR
APOSOR962835-1G APOSOR962835-5G
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate 98%
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate
Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
MW: 300.192 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042237
CAS nummer: 153732-25-3