2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(tert-Butylthio)aniline
OR962840-1G OR962840-5G
APOSOR962840-1GEA 97.9 EUR
APOSOR962840-1G APOSOR962840-5G
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₅NS
MW: 181.298 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11136099
CAS nummer: 51942-41-7