2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962845-1G OR962845-5G
APOSOR962845-1GEA 249 EUR
APOSOR962845-1G APOSOR962845-5G
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid
Formule: C₇H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520462
CAS nummer: 189955-91-7