2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962869-1G OR962869-5G
APOSOR962869-1GEA 169 EUR
APOSOR962869-1G APOSOR962869-5G
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline 96%
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848953
CAS nummer: 143525-62-6