2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR962876-1G OR962876-250MG
APOSOR962876-1GEA 505 EUR
APOSOR962876-1G APOSOR962876-250MG
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid 97%
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid
Formule: C₈H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09055404
CAS nummer: 933690-44-9