4-Propoxypiperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962881-1G OR962881-5G
APOSOR962881-1GEA 249 EUR
APOSOR962881-1G APOSOR962881-5G
4-Propoxypiperidine hydrochloride 95%
4-Propoxypiperidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870087
CAS nummer: 903891-77-0