(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962884-1G OR962884-250MG
APOSOR962884-1GEA 292 EUR
APOSOR962884-1G APOSOR962884-250MG
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870095
CAS nummer: 167758-86-3