2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962887-1G OR962887-5G
APOSOR962887-1GEA 134 EUR
APOSOR962887-1G APOSOR962887-5G
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₁ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870103
CAS nummer: 3670-15-3