4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962889-1G OR962889-5G
APOSOR962889-1GEA 249 EUR
APOSOR962889-1G APOSOR962889-5G
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formule: C₆H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870743
CAS nummer: 10168-58-8