1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962926-100G OR962926-25G OR962926-5G
APOSOR962926-100GEA 636 EUR
APOSOR962926-100G APOSOR962926-25G APOSOR962926-5G
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene
Formule: C₉H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16877751
CAS nummer: 62819-95-8