4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962930-1G OR962930-5G
APOSOR962930-1GEA 46.8 EUR
APOSOR962930-1G APOSOR962930-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17018685
CAS nummer: 27058-54-4