1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962933-1G OR962933-250MG
APOSOR962933-1GEA 344 EUR
APOSOR962933-1G APOSOR962933-250MG
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
Formule: C₇H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19219386
CAS nummer: 6115-72-6