trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962962-10G OR962962-1G OR962962-5G
APOSOR962962-10GEA 1790 EUR
APOSOR962962-10G APOSOR962962-1G APOSOR962962-5G
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₅H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16661183
CAS nummer: 35207-70-6