2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963015-1G OR963015-250MG
APOSOR963015-1GEA 577 EUR
APOSOR963015-1G APOSOR963015-250MG
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid 95%
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid
Formule: C₆H₆ClN₃O₂
MW: 187.584 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12068353
CAS nummer: 1159822-45-3