Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963075-1G OR963075-25G OR963075-5G
APOSOR963075-1GEA 103 EUR
APOSOR963075-1G APOSOR963075-25G APOSOR963075-5G
Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Chloroacetyl-DL-norvaline
Formule: C₇H₁₂ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020439
CAS nummer: 6940-47-2