6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963325-1G OR963325-5G
APOSOR963325-1GEA 184 EUR
APOSOR963325-1G APOSOR963325-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01662416
CAS nummer: 57544-34-0