2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963473-1G OR963473-5G
APOSOR963473-1GEA 125 EUR
APOSOR963473-1G APOSOR963473-5G
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Kookpunt: 410 °C
Smeltpunt: 177…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460972
CAS nummer: 99337-98-1