2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963494-1G
OR963494-250MG
APOSOR963494-1GEA
541
EUR
APOSOR963494-1G
APOSOR963494-250MG
2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
2,2-Dimethyl-chroman-4-one
Formule:
C₁₁H₁₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07369943 CAS nummer: 3780-33-4 |