2-Amino-6-phenylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963733-10G OR963733-1G OR963733-5G
APOSOR963733-10GEA 467 EUR
APOSOR963733-10G APOSOR963733-1G APOSOR963733-5G
2-Amino-6-phenylpyridine 97%
2-Amino-6-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234719
CAS nummer: 39774-25-9