2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963828-1G OR963828-250MG
APOSOR963828-1GEA 490 EUR
APOSOR963828-1G APOSOR963828-250MG
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784075
CAS nummer: 106262-93-5