2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanol
OR963832-1G OR963832-250MG
APOSOR963832-1GEA 92.1 EUR
APOSOR963832-1G APOSOR963832-250MG
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462592
CAS nummer: 6378-66-1