2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963839-1G OR963839-250MG
APOSOR963839-1GEA 651 EUR
APOSOR963839-1G APOSOR963839-250MG
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191.055 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784074
CAS nummer: 886365-85-1