2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963856-10G OR963856-1G OR963856-5G
APOSOR963856-10GEA 219 EUR
APOSOR963856-10G APOSOR963856-1G APOSOR963856-5G
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188.569 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955756
CAS nummer: 6980-09-2