2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963861-1G OR963861-250MG
APOSOR963861-1GEA 817 EUR
APOSOR963861-1G APOSOR963861-250MG
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Formule: C₈H₇ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17926235
CAS nummer: 1231943-08-0