Ethyl 2-(dimethylamino)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963928-1G OR963928-25G OR963928-5G
APOSOR963928-1GEA 132 EUR
APOSOR963928-1G APOSOR963928-25G APOSOR963928-5G
Ethyl 2-(dimethylamino)benzoate 97%
Ethyl-2-(dimethylamino)benzoate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.242 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009110
CAS nummer: 55426-74-9