4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
OR9640-1G OR9640-250MG
APOSOR9640-1GEA 403 EUR
APOSOR9640-1G APOSOR9640-250MG
4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
4-Phenoxyphenacyl bromide
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
Smeltpunt: 49…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01419855
CAS nummer: 28179-33-1
UN: 3261
ADR: 8,III