2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964014-1G OR964014-250MG
APOSOR964014-1GEA 344 EUR
APOSOR964014-1G APOSOR964014-250MG
2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole 95%
2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022712
CAS nummer: 37125-92-1