2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964039-1G OR964039-250MG
APOSOR964039-1GEA 361 EUR
APOSOR964039-1G APOSOR964039-250MG
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one 95%
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formule: C₈H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11215545
CAS nummer: 59207-23-7