tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964172-1G OR964172-250MG
APOSOR964172-1GEA 97.9 EUR
APOSOR964172-1G APOSOR964172-250MG
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22581582
CAS nummer: 148312-55-4