4-Amino-6-piperidinopyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-4-amine
OR964193-1G OR964193-250MG
APOSOR964193-1GEA 137 EUR
APOSOR964193-1G APOSOR964193-250MG
4-Amino-6-piperidinopyrimidine 95%
4-Amino-6-piperidinopyrimidine
Formule: C₉H₁₄N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999227
CAS nummer: 69206-89-9